missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 5398-77-6 |
| Molekylær formel | C8H8O3S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Formylphenyl Methyl Sulfone, 4-Methanesulfonylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl Sulfone, NSC 3011, p-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methylsulfonylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.0194 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?