Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 5398-77-6 |
| Molekylær formel | C8H8O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Formylphenyl Methyl Sulfone, 4-Methanesulfonylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl Sulfone, NSC 3011, p-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-methylsulfonylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.0194 |