Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30484143
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484143 5 g
30473968 10 g
30482674 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3398085G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-49-5
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.22
IUPAC navn 4-methylsulfonylanilin
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)aniline
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Formel vægt 171.0354