Få mere at vide
4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 110964-79-9 |
| Molekylær formel | C8 H7 N O6 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(methylsulfonyl)-2-nitro- (9CI, ACI), 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid (ACI), 2-Nitro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 2-Nitro-p-methylsulfonyl benzoic acid, 4-Mesyl-2-nitrobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO6S/c1-16(14,15)5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.21 |
| Formel vægt | 244.9994 |