Få mere at vide
4-(Methylsulfinyl)benzenboronsyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | ∼170 °C |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 184.02 |
| Procent renhed | 98% |