Få mere at vide
4-(Methylsulfinyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344805
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344805 1 g 1g
11354805 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17865.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 166386-48-7 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166386-48-7
Molekylær formel C7H9BO3S
Molekylvægt (g/mol) 184.02
MDL nummer MFCD02093071
InChI nøgle YOTGALZTDVXUKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methanesulfinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 4-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinylphenyl boronic acid, 4-methanesulphinylphenylboronic acid, 4-methylsulfinyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl, 4-boronophenyl methyl sulfoxide, 4-methanesulfinylphenylboronic acid
PubChem CID 2773531
IUPAC navn (4-methylsulfinylphenyl)borsyre
SMIL CS(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼170°C
Mængde 1 g
Formel vægt 184.02
Procent renhed 98%