missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine |
| CAS | 187587-70-8 |
| Molekylær formel | C5H13NOS |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)CCCCN |
| IUPAC navn | 4-methylsulfinylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.23 |
| Formel vægt | 135.0718 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?