Få mere at vide
4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Artikelnummer. 10525783
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10525783 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10525783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC34468DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid
CAS 98546-51-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C7H9BO2S
Lineær formel CH3SC6H4B(OH)2
MDL nummer MFCD00093410
Mængde 1 g
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
InChI nøgle IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
IUPAC navn (4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.017
PubChem CID 2733959
Formel vægt 168.02
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder