Få mere at vide
4-(methylsulfanyl)butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(methylsulfanyl)butanal |
| CAS | 42919-64-2 |
| Molekylær formel | C5H10OS |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-7-5-3-2-4-6/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCC=O |
| IUPAC navn | 4-methylsulfanylbutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.19 |
| Formel vægt | 118.0452 |