missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(methylsulfanyl)butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(methylsulfanyl)butanal |
| CAS | 42919-64-2 |
| Molekylær formel | C5H10OS |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-7-5-3-2-4-6/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCC=O |
| IUPAC navn | 4-methylsulfanylbutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.19 |
| Formel vægt | 118.0452 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?