Få mere at vide
4-Methylquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylchinoline |
| CAS | 491-35-0 |
| Molekylær formel | C10 H9 N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Quinoline, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylquinoline (ACI), Lepidine (6CI, 8CI), 4-Lepidine, Cincholepidine, Lepidin, NSC 3412, γ-Methylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methylquinolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vægt | 143.0735 |