Få mere at vide
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol, TRC
Artikelnummer. 30478189
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478189 50 mg
30468251 100 mg
30465438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32933850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13535-91-6
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
IUPAC navn (4-methylquinazolin-2-yl)methanol
SMIL Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Formel vægt 174.0793