Få mere at vide
4-Methylpyrogallol, TRC
Artikelnummer. 17900365
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17900365 1 g
17964555 5 g
17971535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17900365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2277051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3955-29-1
Molekylær formel C7 H8 O3
Molekylvægt (g/mol) 140.137
Synonym 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
IUPAC navn 4-methylbenzen-1,2,3-triol
SMIL Cc1ccc(O)c(O)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyrogallol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Formel vægt 140.0473
Procent renhed >95%