Få mere at vide
4-Methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpyrimidine |
| CAS | 3438-46-8 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccncn1 |
| IUPAC navn | 4-methylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vægt | 94.0531 |