missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylpyrimidine, 98%

Artikelnummer. 11414564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414564 25 g 25g
11404564 5 g 5g
11424564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11414564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13170.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 3438-46-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3438-46-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006115
InChI nøgle LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 18922
IUPAC navn 4-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC=NC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyrimidine
Tæthed 1.03
Kogepunkt 141°C to 142°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105781
Formel vægt 94.12
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.