Få mere at vide
4-Methylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11404564
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404564 5 g 5g
11414564 25 g 25g
11424564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3438-46-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3438-46-8
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006115
InChI nøgle LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 18922
IUPAC navn 4-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyrimidine
Tæthed 1.03
Kogepunkt 141°C to 142°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.496
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105781
Formel vægt 94.12
Procent renhed 98%