Få mere at vide
4-Methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10523901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10g; Glass bottle
Artikelnummer.
10523901 10g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10523901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155770100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyrimidine
CAS 3438-46-8
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0310g/mL
Kogepunkt 141°C to 142°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H6N2
Brydningsindeks 1.4950 to 1.497
MDL nummer MFCD00006115
Mængde 10g
Beilstein 23, 92
Specifik vægtfylde 1.031
Synonym pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
InChI nøgle LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=NC=C1
IUPAC navn 4-methylpyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 94.12
PubChem CID 18922
Formel vægt 94.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.