Få mere at vide
4-Methylpyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpyridine |
| CAS | 108-89-4 |
| Molekylær formel | C6H7N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccncc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.13 |