Få mere at vide
4-Methylpyridine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899400
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15899400 500 mL
15889400 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15899400 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8070490500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-89-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Tekniske data
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 0.95 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 145°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006440
Mængde 500 mL
Synonym 4-Methylpyridine, 4-Picoline, 4-Methylpyridine