Få mere at vide
4-Methylpyridine-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Picoline-d7 |
| CAS | 29372-29-0 |
| Molekylær formel | C6 D7 N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,5,6-d4, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)pyridine-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Picoline-d7 (7 CI), 4-Picoline-α,α,α,2,3,5,6-d7 (8 CI), 4-Methylpyridine-d7, Perdeuterated 4-picoline, Perdeuterio-4-picoline, 4-Methylpyridine-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1696 |
| Formel vægt | 100.1018 g/mol |
| Vis mere |