Få mere at vide
4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10413068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413068 5 g Glasflaske 5g
10064257 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429420050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3222-50-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-50-2
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00128869
InChI nøgle ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylnicotinic acid, 4-methylpyridine-3-carboxylicacid, 4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-nicotinic acid, pubchem16270, acmc-1ags3, ksc223o4t, cbi-bb zero/009371, 3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl
PubChem CID 229163
IUPAC navn 4-methylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 214.0°C to 215.0°C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.