Få mere at vide
4-methylpyridin-3-boronsyre, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10575670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10575670 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10575670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 148546-82-1 | C6H8BNO2 | 136,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyridine-3-boronic acid
CAS 148546-82-1
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8BNO2
MDL nummer MFCD03788244
Mængde 1 g
Synonym 4-methylpyridine-3-boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 4-methyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-4-picoline, boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-pyridinyl boronic acid, 4-picoline-3-boronic acid, 4-picoline-5-boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl-boronic acid
InChI nøgle ASXFMIDIRZPCGK-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(C=CN=C1)C)(O)O
IUPAC navn (4-methylpyridin-3-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 136.95
PubChem CID 2762711
Formel vægt 136.95
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpyridine-3-boronic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.