Få mere at vide
4-Methylpyridin-2-amine, Mikromol™
Beskrivelse
4-Methylpyridin-2-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpyridin-2-amine |
| CAS | 695-34-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methylpyridin-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Rifaximin Imp. A (EP), 2-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 2-amino- (7CI,8CI), (4-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-4-methylpyridine, 2-Amino-4-picoline, 2-Amino-gamma-picoline, 4-Methyl-2-aminopyridine, 4-Methyl-2-pyridinamine, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine, Aminopicoline, Ascensil, NSC 1490, NSC 176165, NSC 6972, RA 1226, VMI 20-4, W 45, W 45 Raschig, Rifaximin Imp A (EP), Rifaximin Impurity A |
| SMIL | Cc1ccnc(N)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |