Få mere at vide
4-Methylpyridin-2-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050719
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050719 25 mg
30050593 100 mg
30461228 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050719 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3389.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylpyridin-2-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpyridin-2-amine
CAS 695-34-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylpyridin-2-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Rifaximin Imp. A (EP), 2-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 2-amino- (7CI,8CI), (4-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-4-methylpyridine, 2-Amino-4-picoline, 2-Amino-gamma-picoline, 4-Methyl-2-aminopyridine, 4-Methyl-2-pyridinamine, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine, Aminopicoline, Ascensil, NSC 1490, NSC 176165, NSC 6972, RA 1226, VMI 20-4, W 45, W 45 Raschig, Rifaximin Imp A (EP), Rifaximin Impurity A
SMIL Cc1ccnc(N)c1
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 108.144 g/mol