Få mere at vide
(4-methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanonhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593633
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593633 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10593633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01177DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS 690634-80-1
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H23ClN2O
MDL nummer MFCD06407988
Mængde 1 g
Synonym 4-methylpiperidino 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidinyl 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidine-2-carbonyl piperidine hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone hydrochloride, 4-methylpiperidyl 2-piperidyl ketone, chloride, 4-methylpiperidin-1-yl-piperidin-2-ylmethanone hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CCN(CC1)C(=O)C2CCCCN2.Cl
IUPAC navn (4-methylpiperidin-1-yl)-piperidin-2-ylmethanon;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 246.779
PubChem CID 2794697
Formel vægt 246.78
Procent renhed 95%