Få mere at vide
4-Methylpiperidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpiperidine |
| CAS | 626-58-4 |
| Molekylær formel | C6H13N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 4-methylpiperidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vægt | 99.1048 |