Få mere at vide
4-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30467123
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30467123 10 g
1 options
Artikelnummer. 30467123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32566510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpiperidine
CAS 626-58-4
Molekylær formel C6H13N
Mængde 10 g
Synonym 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMIL CC1CCNCC1
IUPAC navn 4-methylpiperidin
Molekylvægt (g/mol) 99.17
Formel vægt 99.1048