Få mere at vide
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 626-58-4 |
| Smeltepunkt | 4°C to 5°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 105°C to 108°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006005 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 4-Methylpiperidine, 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.17 |
| Grad | Research |