Få mere at vide
4-Methylpiperidine, 98+%
Beskrivelse
4-Methylpiperidin virker som en katalysator ved fremstillingen af stilbenderivater. Det bruges som en anti-ætsende forbindelse til jern. Det bruges også til syntese af peptider til fjernelse eller afbeskyttelse af 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylpiperidin fungerer som en katalysator ved fremstillingen af stilbenderivater. Det bruges som en anti-ætsende forbindelse til jern. Det bruges også til syntese af peptider til fjernelse eller afbeskyttelse af 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) grupper.
Opløselighed Blandbar med vand og chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpiperidine |
| Smeltepunkt | 4°C to 5°C |
| Tæthed | 0.838 |
| pH | 13 |
| Kogepunkt | 123°C to 124°C |
| Flammepunkt | 13°C (55°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.4458 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2733 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.