Få mere at vide
4-Methylpiperidin, 98+%
Artikelnummer. 11317805
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317805 500 mL 500ml
11307805 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02709.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 500ml
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99,18 g/mol
4-Methylpiperidin virker som en katalysator ved fremstillingen af stilbenderivater. Det bruges som en anti-ætsende forbindelse til jern. Det bruges også til syntese af peptider til fjernelse eller afbeskyttelse af 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylpiperidin fungerer som en katalysator ved fremstillingen af stilbenderivater. Det bruges som en anti-ætsende forbindelse til jern. Det bruges også til syntese af peptider til fjernelse eller afbeskyttelse af 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) grupper.
Opløselighed Blandbar med vand og chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-58-4
Molekylær formel C6H13N
Molekylvægt (g/mol) 99.18
MDL nummer MFCD00006005
InChI nøgle UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC navn 4-methylpiperidin
SMIL CC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpiperidine
Smeltepunkt 4 °C til 5 °C
Tæthed 0.838
pH 13
Kogepunkt 123 °C til 124 °C
Flammepunkt 13 °C (55 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4458
Mængde 500 mL
FN nummer UN2733
Beilstein 1083
Opløselighedsinformation Blander med vand og kloroform.
Formel vægt 99.18
Procent renhed ≥98%