Få mere at vide
4-Methylpiperidine-2,2,6,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 1219798-85-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H9 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Piperidine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (ACI), 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-d4, 4-Pipecoline-2,2,6,6-d4, 4-Methylpiperidine-2,2,6,6-D4, 4-Methylpiperidine-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7 H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CC(C)CC([2 H])([2 H])N1 |
| IUPAC navn | 2,2,6,6-tetradeuterio-4-methylpiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.1988 |
| Formel vægt | 103.1299 g/mol |
| Vis mere |