Få mere at vide
(4-methylpiperazino)(3-piperidinyl)methanon-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10063972
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10063972 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10063972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01168DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methylpiperazino)(3-piperidinyl)methanone dihydrochloride
CAS 690632-07-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H23Cl2N3O
Emballage Ravfarvet glasflaske
MDL nummer MFCD05865123
Synonym 4-methylpiperazino 3-piperidinyl methanone dihydrochloride, 1-methyl-4-piperidine-3-carbonyl piperazine dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl-piperidin-3-ylmethanone dihydrochloride, 4-methyl-piperazin-1-yl-piperidin-3-yl-methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone-hydrogen chloride 1/2
InChI nøgle RLSOTIZPTQYRRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2.Cl.Cl
IUPAC navn (4-methylpiperazin-1-yl)-piperidin-3-ylmethanon; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 284.225
Mængde 1 g
PubChem CID 2794686
Formel vægt 284.23
Procent renhed 97%