Få mere at vide
4-Methylphthalic anhydrid, 96%
Artikelnummer. 10587552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10587552 25 g Glasflaske 25g
10466062 5 g Glasflaske 5g
10509793 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 19438-61-0 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-61-0
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00041856
InChI nøgle ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
PubChem CID 88069
IUPAC navn 5-methyl-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphthalic anhydride
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88,0 °C til 92,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 162.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylphthalic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.