Få mere at vide
4-methylphenylzinkiodid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495345
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495345 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58338.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 300766-53-4 | C7H7IZn | 283.417 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenylzinc iodide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 300766-53-4
Tæthed 0.997
Molekylær formel C7H7IZn
MDL nummer MFCD01311454
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Beilstein 9694840
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Synonym zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
InChI nøgle AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
IUPAC navn iodzink(1+);methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 283.417
PubChem CID 54719946
Formel vægt 283.42