Få mere at vide
4-Methylphenylthio-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylphenylthio-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 28244-98-6 |
| Molekylær formel | C13 H18 O5 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-7-2-4-8(5-3-7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)18-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(S[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methylphenyl)sulfanyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.34 |
| Formel vægt | 286.0875 |