Få mere at vide
(4-Methylphenyl)(phenyl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Methylphenyl)(phenyl)acetonitrile |
| CAS | 6974-49-8 |
| Molekylær formel | C15H13N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-phenyl-2-(p-tolyl)acetonitrile, 4-Methyl-α-phenylbenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, phenyl-p-tolyl- (8CI), (4-Methylphenyl)phenylacetonitrile, (p-Methylphenyl)phenylacetonitrile, 2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetonitrile, NSC 23824 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(11-16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,1H3 |
| SMIL | N#CC(C=1C=CC=CC1)C2=CC=C(C=C2)C |
| IUPAC navn | 4-Methyl-α-phenylbenzeneacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vægt | 207.11 |