Få mere at vide
4-methylphenyl beta-D-thiogalactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428139 1 g 1g
15438139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66686.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i vand, varm methanol
, DMSO eller DMF.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28244-98-6
Molekylær formel C13H18O5S
Molekylvægt (g/mol) 286.342
MDL nummer MFCD04973631
InChI nøgle IQCLIQLFPVKINX-SJHCENCUSA-N
Synonym 4-methylphenylthio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyl oxane-3,4,5-triol, 4-methylphenyl b-d-thiogalactopyranoside, p-tolyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 4-methylphenyl 1-thio-b-d-galactopyranoside, p-methylphenyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
PubChem CID 7315241
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methylphenyl)sulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside
Smeltepunkt 137°C to 139°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF.
Formel vægt 286.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver