Få mere at vide
4-Methylphenyl 4,6-O-Benzylidene-Beta-D-thiogalactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylphenyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-thiogalactopyranoside |
| CAS | 161007-96-1 |
| Molekylær formel | C20 H22 O5 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O5S/c1-12-7-9-14(10-8-12)26-20-17(22)16(21)18-15(24-20)11-23-19(25-18)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-22H,11H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19?,20+/m1/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(S[C@@H]2O[C@@H]3COC(O[C@@H]3[C@H](O)[C@H]2O)c4ccccc4)cc1 |
| IUPAC navn | (4aR,6S,7R,8R,8aR)-6-(4-methylphenyl)sulfanyl-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.45 |
| Formel vægt | 374.1188 |