missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, TRC

Artikelnummer. 30482223
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482223 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM10284525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone
CAS 78539-88-5
Molekylær formel C13 H11 N O
Mængde 25 mg
Synonym (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, 2-pyridyl p-tolyl (6CI), (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Methylbenzoyl)pyridine, Pyridin-2-yl-p-tolyl-methanone, 200U66
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2
IUPAC navn (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 197.2325
Formel vægt 197.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.