missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| CAS | 78539-88-5 |
| Molekylær formel | C13 H11 N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, 2-pyridyl p-tolyl (6CI), (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Methylbenzoyl)pyridine, Pyridin-2-yl-p-tolyl-methanone, 200U66 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.2325 |
| Formel vægt | 197.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?