Få mere at vide
4-methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430497 1 g 1g
15440497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66025.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 28244-99-7 | Molekylær formel: C21H26O9S | Molekylvægt: 454,49 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28244-99-7
Molekylær formel C21H26O9S
Molekylvægt (g/mol) 454.49
MDL nummer MFCD09750783
InChI nøgle XRFOIRMXQHXTRL-IFLJBQAJSA-N
PubChem CID 10366693
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-methylphenyl)sulfanyloxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Smeltepunkt 115 °C til 116 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Synonym 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thiohexopyranoside #, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate, 4-methylphenyl2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate ester, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, p-tolyl 2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-4-methylphenyl sulfanyl oxan-2-yl methyl acetate
Formel vægt 454.5
Fysisk form Pulver