Få mere at vide
4-Methylphenol (p-Cresol), Mikromol™
Artikelnummer. 18000570
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000570 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000570 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1132.040100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methylphenol (p-Cresol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenol (p-Cresol)
CAS 106-44-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylphenol (p-Cresol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol, Amylmetacresol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMIL Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 108,0575 g/mol