Få mere at vide
4’-Methylphenazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylphenazone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-9-4-6-11(7-5-9)14-12(15)8-10(2)13(14)3/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vægt | 202.1106 |