Få mere at vide
4-Methylpentanoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30467234
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30467234 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30467234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM917783250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylpentanoyl Chloride
CAS 38136-29-7
Molekylær formel C6H11ClO
Mængde 250 mg
Synonym 4-Methylpentanoyl Chloride, 4-Methylvaleric Acid Chloride, 4-Methylvaleroyl Chloride, 4-Methylvaleryl Chloride, Isocaproyl Chloride, Isohexanoyl Chloride, γ-Methylvaleroyl Chloride, γ-Methylvaleryl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(C)CCC(=O)Cl
Molekylvægt (g/mol) 134.6