missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylpentanoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpentanoyl Chloride |
| CAS | 38136-29-7 |
| Molekylær formel | C6H11ClO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Methylpentanoyl Chloride, 4-Methylvaleric Acid Chloride, 4-Methylvaleroyl Chloride, 4-Methylvaleryl Chloride, Isocaproyl Chloride, Isohexanoyl Chloride, γ-Methylvaleroyl Chloride, γ-Methylvaleryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCC(=O)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.6 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?