missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylpentanoic Acid-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpentanoic Acid-D12 |
| CAS | 116287-57-1 |
| Molekylær formel | C6 D12 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid-d, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid-d, 4-Methylpentanoic Acid-d12, 4-Methylpentanoic Acid-D12, 4-Methylvaleric Acid-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | deuterio 2,2,3,3,4,5,5,5-octadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.2322 |
| Formel vægt | 128.1591 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?