Få mere at vide
4-Methylpentane-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Molekylær formel | C6H14O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(O)CCO |
| IUPAC navn | 4-methylpentane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.0994 |