missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylpentane-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Molekylær formel | C6H14O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(O)CCO |
| IUPAC navn | 4-methylpentane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?