Få mere at vide
4-Methylpentan-2-One, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10356430 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356430 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10609113 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10427502 1 L Ravgul glasflaske 1 L
10080270 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10548060 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10469370 5 L Metal dåse 5 L
10528250 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10356430 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5078/08
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 108-10-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer 8938
InChI nøgle NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC navn 4-methylpentan-2-on
SMIL CC(C)CC(=O)C
Tekniske data
Smeltepunkt -84°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 117.4°C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 500 mL
Formel vægt 100.16g/mol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpentan-2-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.