Få mere at vide
4-Methylpentan-2-One, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Plastic Coated Glass bottle
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -84°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 117.4°C |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Formel vægt | 100.16g/mol |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Methylpentan-2-one
- Fare
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.