Få mere at vide
4-Methyloxazole, TRC
Artikelnummer. 30483745
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30483745 2.5 g 2.5g
30469317 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3247002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-93-6
Molekylær formel C4H5NO
Molekylvægt (g/mol) 83.09
Synonym 4-Methyloxazole
IUPAC navn 4-methyl-1,3-oxazole
SMIL Cc1cocn1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Methyloxazole
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Formel vægt 83.0371
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.